Key Documents
W501107
Sigma-Aldrich
Methyl tiglate
≥99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=C(CH3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.624
grau
Kosher
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
pb
137-138 °C/758 mmHg (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C(C)=C\C
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup