Documentos Principais
W500704
Sigma-Aldrich
Isobutyl tiglate
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
156.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
grau
Kosher
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
182-184 °C (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
herbaceous
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C(/C)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C9H16O2/c1-5-8(4)9(10)11-6-7(2)3/h5,7H,6H2,1-4H3/b8-5+
chave InChI
XDEGQMQKHFPBEW-VMPITWQZSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)