Documentos Principais
W500607
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate, mixture of isomers
≥96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
238.37
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.340
fonte biológica
synthetic
grau
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥96%
pode conter
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
144-145 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; rose
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C.C\C=C(/C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/2C15H26O2/c2*1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3;8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3/b14-6+;
chave InChI
WWYVFYUOASWQQR-JSSTZBRYSA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)