Documentos Principais
W431600
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetophenone
≥98%
Sinônimo(s):
1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Número FEMA:
4316
Beilstein:
907005
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.251
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.5318 (lit.)
pb
214 °C (lit.)
densidade
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
almond; cherry
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
chave InChI
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Possible applications: Vanilla, cherry, almond, coumarin and various nut nuances.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1.0%: Sweet, naphthyl, cherry and almond, solvent-like phenol and toluene-like with berry, floral and coumarin-like nuances.
Taste at 5ppm: Nutty, cherry, almond, and coumarinic-like.
Outras notas
Natural occurrence: Carambola.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)