W424401
2-Methylpiperidine
98%
Sinônimo(s):
α-Pipecoline, 2-Pipecoline, NSC 31047, NSC 462
About This Item
fonte biológica
synthetic
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
118-119 °C/753 mmHg (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fishy
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCCN1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3
chave InChI
NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup