Documentos Principais
W416301
Sigma-Aldrich
2′-Methoxyacetophenone
99%
Sinônimo(s):
2-Acetylanisole
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número FEMA:
4163
Beilstein:
1100602
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.254
fonte biológica
synthetic
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.5393 (lit.)
p.e.
131 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
medicinal; earthy
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Soluble in: Alcohol
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)