Documentos Principais
W415201
Sigma-Aldrich
Isopropenyl acetate
99%
Sinônimo(s):
1-Methylvinyl acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Número FEMA:
4152
Beilstein:
1280347
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.822
fonte biológica
synthetic
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
94 °C (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
berry
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
chave InChI
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)