Key Documents
W413201
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadienyl acetate
97%
Sinônimo(s):
Sorbyl acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH=CH)2CH2OC(O)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Número FEMA:
4132
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.573
fonte biológica
synthetic
grau
Kosher
Ensaio
97%
contém
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pb
192-193 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
alcohol: soluble
densidade
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+,6-5+
chave InChI
PXVKYPFROMBALG-VNKDHWASSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)