Documentos Principais
W401101
Sigma-Aldrich
4-Penten-1-yl acetate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
Número CE:
Número MDL:
Número de Flavis:
9.917
fonte biológica
synthetic
Ensaio
98%
densidade
0.908 g/mL at 25 °C
Organoléptico
alliaceous
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCCCC=C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)