fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97%
pf
59-62 °C (lit.)
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)c(O)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-5-7(2)9(10)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
chave InChI
QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1