Documentos Principais
W395803
Sigma-Aldrich
Phenyl acetate
≥99%
Sinônimo(s):
Acetic acid phenyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número FEMA:
3958
Beilstein:
636458
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.688
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
p.e.
196 °C (lit.)
densidade
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
chave InChI
IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PON1(5444)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)