W391915
2-Ethyl-6-methylpyrazine, mixture of isomers
≥95%
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Kosher
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.498
densidade
0.968 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
cadeia de caracteres SMILES
CCc1cncc(C)n1
InChI
1S/C7H10N2/c1-3-7-5-8-4-6(2)9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
RAFHQTNQEZECFL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58.9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)