W389201
Phenylpyruvic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, 2-Oxo-3-phenylpropionic acid
About This Item
fonte biológica
synthetic
Ensaio
98%
pf
150-154 °C (lit.)
158-160 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
chave InChI
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)