W384208
1-Hexanethiol
≥95%
Sinônimo(s):
1-Mercaptohexane, Hexyl mercaptan, MCH, Mercaptan C6
About This Item
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.450
pb
150-154 °C (lit.)
pf
−81-−80 °C (lit.)
densidade
0.832 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?