Documentos
W375705
Sigma-Aldrich
Ethyl methyl p-tolylglycidate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
220.26
Número FEMA:
3757
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
aplicação(ões)
flavors and fragrances
InChI
1S/C13H16O3/c1-4-15-12(14)13(3)11(16-13)10-7-5-9(2)6-8-10/h5-8,11H,4H2,1-3H3
chave InChI
MHZDYSAIPCCUNT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Cherry almond, vanilla, and tropical fruit nuances
Características e benefícios
Odor: Floral, green, fruity, sweet, berry and cherry-like with powdery nuances.
Taste: @ 25 PPM. Sweet, floral, fruity and cherry with almond and vanilla nuances.
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 52-52 (1996)