Documentos Principais
W369802
Sigma-Aldrich
trans-Isoeugenyl benzyl ether
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OC6H3-2-(OCH3)-4-CH=CHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
254.32
Número FEMA:
3698
Conselho da Europa nº:
522
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Kosher
Ensaio
≥98%
pf
59-63 °C (lit.)
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
Organoléptico
spicy; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\C)ccc1OCc2ccccc2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)