Documentos Principais
W358315
Sigma-Aldrich
3-Octyl acetate
natural (US), ≥97%, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número FEMA:
3583
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2347
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.254
grau
FG
Halal
Kosher
natural (US)
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.515)
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
99 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; citrus; waxy; minty
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(CC)OC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
STZUZYMKSMSTOU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)