Key Documents
W352918
Sigma-Aldrich
1,3-Butanedithiol
≥97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(SH)CH2CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
122.25
Número FEMA:
3529
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11910
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.073
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
pb
91-93 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(S)CCS
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)