Documentos Principais
W352117
Sigma-Aldrich
1-Propanethiol
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
Propyl mercaptan, n-Propylmercaptan, Mercaptan C3
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
76.16
Número FEMA:
3521
Beilstein:
1696860
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.071
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
2.54 (vs air)
pressão de vapor
122 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
67-68 °C (lit.)
pf
−113 °C (lit.)
densidade
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cabbage; onion; alliaceous
cadeia de caracteres SMILES
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)