Documentos Principais
W338820
Sigma-Aldrich
2-Tridecanone
≥98%, natural, FG
Sinônimo(s):
Methyl undecyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
198.34
Número FEMA:
3388
Beilstein:
1757402
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
7.103
fonte biológica
botanical
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
pf
24-27 °C (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fatty; mushroom; waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)