Documentos
W335620
Sigma-Aldrich
δ-Nonalactone
natural, 98%, FG
Sinônimo(s):
5-Hydroxynonanoic acid, lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
156.22
Número FEMA:
3356
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.014
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
pb
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-5-8-6-4-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Suggested uses are in curry, nut, tomato, tropical, caramel and dairy flavors. In fragrance applications, this compound delivers apricot, butter, grape, passion fruit, plum, tea green and tobacco notes.
Outras notas
Natural occurrence: Butter, milk, chicken fat, grilled beef, pork fat, and white wine.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Raw Material Bulletin
Perfumer & Flavorist, 39(3), 19-19 (2014)