Documentos
W329810
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-2-butanone solution
10 wt. % in triacetin
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2SHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
104.17
Número FEMA:
3298
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.047
fonte biológica
synthetic
concentração
10 wt. % in triacetin
índice de refração
n20/D 1.4352
densidade
1.142 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
coffee
cadeia de caracteres SMILES
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
chave InChI
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter