Documentos Principais
W329509
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Número FEMA:
3295
Beilstein:
1721790
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10127
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
17.010
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Ensaio
99%
pf
290 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
chave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Outras notas
A mixture of 4 stereoisomers.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)