W328607
Tripropionin
≥95%
Sinônimo(s):
Glyceryl tripropionate
About This Item
fonte biológica
synthetic
grau
Kosher
densidade de vapor
8.95 (vs air)
Ensaio
≥95%
temperatura de autoignição
790 °F
Lim. expl.
0.8 %, 186 °F
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
pb
175-176 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
oily
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OC(=O)CC
InChI
1S/C12H20O6/c1-4-10(13)16-7-9(18-12(15)6-3)8-17-11(14)5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
YZWRNSARCRTXDS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)