W322504
Phenyl disulfide
≥98%
Sinônimo(s):
Diphenyl disulfide, NSC 2689
About This Item
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Kosher
Ensaio
≥98%
pf
58-60 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
earthy; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?