Documentos Principais
W316105
Sigma-Aldrich
Furfuryl isopropyl sulfide
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12OS
Número CAS:
Peso molecular:
156.25
Número FEMA:
3161
Conselho da Europa nº:
2248
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.032
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
79-80 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)SCc1ccco1
InChI
1S/C8H12OS/c1-7(2)10-6-8-4-3-5-9-8/h3-5,7H,6H2,1-2H3
chave InChI
WCHRNAKORAINOJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)