Documentos Principais
W314803
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
≥80%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Número FEMA:
3148
Beilstein:
1724176
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10574
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.260
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Kosher
Ensaio
≥80%
pode conter
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
p.e.
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; fatty; green; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
chave InChI
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 5 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Apple, pear, grape, pear brandy and quince.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)