Documentos Principais
W307505
Sigma-Aldrich
p-Tolyl isobutyrate
≥97%, FCC
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCO2C6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número FEMA:
3075
Número CE:
Conselho da Europa nº:
304
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.429
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
p.e.
237 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
green; lily; fruity; animal; floral
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-8(2)11(12)13-10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
chave InChI
UPPSFGGDKACIKP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)