Documentos Principais
W305707
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl butyrate
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Número FEMA:
3057
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2081
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.048
fonte biológica
synthetic
grau
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
p.e.
225-227 °C/759 mmHg (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cheese; pineapple
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
DPZVDLFOAZNCBU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)