Key Documents
W304905
Sigma-Aldrich
Terpinyl butyrate, mixture of isomers
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
224.34
Número FEMA:
3049
Número CE:
Conselho da Europa nº:
278
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.052
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥95%
atividade óptica
[α]20/D −9.0°, neat
índice de refração
n20/D 1.4650 (lit.)
pb
244 °C (lit.)
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; balsamic
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-6-13(15)16-14(3,4)12-9-7-11(2)8-10-12/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
chave InChI
LWKWNIYBQLKBMQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)