Documentos Principais
W300306
Sigma-Aldrich
Sage oil
Spanish, FCC, FG
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
3003
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
fonte biológica
Salvia officinalis L.
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
atividade óptica
[α]20/D +9.0°, neat
origem
Spain origin
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
p.e.
181 °C (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 - 129.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
47 - 54 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)