Key Documents
W298107
Sigma-Aldrich
Rhodinyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Número FEMA:
2981
Número CE:
Conselho da Europa nº:
223c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.033
fonte biológica
synthetic
índice de refração
n20/D 1.4540 (lit.)
pb
237 °C (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Organoléptico
berry; honey; floral
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCCC(C)=C)CCOC(C)=O
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)