Key Documents
W295817
Sigma-Aldrich
Propyl propionate
natural (US), ≥98%, FCC, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2COOCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número FEMA:
2958
Beilstein:
1699993
Número CE:
Conselho da Europa nº:
403c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.122
grau
FG
Halal
Kosher
natural (US)
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
4 (vs air)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
pb
122-124 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)