Documentos Principais
W295604
Sigma-Aldrich
Isopropyl phenylacetate
≥99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CO2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número FEMA:
2956
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2158
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.786
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
157-165 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
honey; ethereal; rose; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)13-11(12)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
chave InChI
SSMBXPJYHMZLOJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)