W292451
Propionic acid
feed grade, 98.7%
Sinônimo(s):
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
fonte biológica
synthetic
grau
feed grade
densidade de vapor
2.55 (vs air)
pressão de vapor
2.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98.7%
temperatura de autoignição
955 °F
Lim. expl.
12.1 %
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.386
pb
141 °C (lit.)
141 °C
pf
−24-−23 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
0.995 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
vinegar
cadeia de caracteres SMILES
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
chave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter