Documentos Principais
W289906
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl isovalerate
≥99%
Sinônimo(s):
3-Phenylpropyl-β-methylbutyrate, Hydrocinnamyl isovalerate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)3C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
220.31
Número FEMA:
2899
Número CE:
Conselho da Europa nº:
462
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
p.e.
285 °C (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(OCCCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H20O2/c1-12(2)11-14(15)16-10-6-9-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,12H,6,9-11H2,1-2H3
chave InChI
LBNFCOMOXOWXCD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)