Documentos Principais
W287318
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethyl isobutyrate
≥97%, FCC
Sinônimo(s):
Ethylene glycol monophenylether isobutyrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCO2CH2CH2OC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
208.25
Número FEMA:
2873
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2089
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.487
fonte biológica
synthetic
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
p.e.
125-127 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
honey; rose
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
chave InChI
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
278.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
137.16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)