Documentos Principais
W287105
Sigma-Aldrich
Phenethyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Benzyl carbinyl isovalerianate, Phenethyl isopentanoate
Selecione um tamanho
W287105-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 540,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W287105-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 540,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
206.28
Número FEMA:
2871
Número CE:
Conselho da Europa nº:
461
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.466
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
p.e.
268 °C (lit.)
densidade
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; rose; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)10-13(14)15-9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11H,8-10H2,1-2H3
chave InChI
JIMGVOCOYZFDKB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Justyna Aszyk et al.
Journal of chromatography. A, 1547, 86-98 (2018-03-15)
Many flavour compounds that are present in e-liquids for e-cigarettes are responsible for specific tastes and smoking sensations for users. Data concerning content and specific types of flavours is often limited and unknown to users. The aim of the research