W282537
Orange oil
cold-pressed, Brazil origin, FG
Sinônimo(s):
Citrus aurantium, Citrus sinensis
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Citrus sinensis (L.) Osbeck
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
atividade óptica
[α]20/D +97°, neat
qualidade
cold-pressed
origem
Brazil origin
índice de refração
n20/D 1.473
p.e.
175 °C
densidade
0.843 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
orange
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?