Documentos Principais
W280801
Sigma-Aldrich
Octyl isobutyrate
≥98%, FCC
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCO2(CH2)7CH3
Número CAS:
Peso molecular:
200.32
Número FEMA:
2808
Número CE:
Conselho da Europa nº:
593
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.473
fonte biológica
synthetic
grau
Kosher
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
245 °C (lit.)
densidade
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
creamy; green; woody; earthy; soapy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H24O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-12(13)11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3
chave InChI
PQCYCHFQWMNQRJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)