Documentos Principais
W280712
Sigma-Aldrich
Octyl butyrate
natural (US), ≥95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3
Número CAS:
Peso molecular:
200.32
Número FEMA:
2807
Número CE:
Conselho da Europa nº:
272c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.046
grau
Kosher
natural (US)
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
pb
224 °C (lit.)
pf
−56 °C (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; musty; orange; citrus; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-11-14-12(13)10-4-2/h3-11H2,1-2H3
chave InChI
PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)