Documentos Principais
W279801
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyoctane
97%
About This Item
Fórmula linear:
H3C(CH2)6CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
174.28
Número FEMA:
2798
Número CE:
Número MDL:
Número de Flavis:
6.008
fonte biológica
synthetic
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
pb
206-207 °C (lit.)
densidade
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Organoléptico
violet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(OC)OC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)