Documentos Principais
W278300
Sigma-Aldrich
1,3-Nonanediol acetate, mixed esters
≥80%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH2CH(OR)CH2CH2OR, R = H or -COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
202.29
Número FEMA:
2783
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2075
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.225
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥80%
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
265 °C (lit.)
densidade
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(O)CCO.CCCCCCC(CCOC(C)=O)OC(C)=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)