W273201
2-Phenyl-1-propanol
≥97%, FG
Sinônimo(s):
(±)-2-Phenyl-1-propanol, β-Methylphenethyl alcohol
Selecione um tamanho
R$ 373,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 373,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; balsamic; spicy
cadeia de caracteres SMILES
CC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
chave InChI
RNDNSYIPLPAXAZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?