Documentos Principais
W270105
Sigma-Aldrich
4-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-butanone
≥99%
Sinônimo(s):
Piperonyl acetone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Número FEMA:
2701
Número CE:
Conselho da Europa nº:
165
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.031
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
p.e.
176 °C/17 mmHg (lit.)
pf
49-54 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(12)2-3-9-4-5-10-11(6-9)14-7-13-10/h4-6H,2-3,7H2,1H3
chave InChI
TZJLGGWGVLADDN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D J Wright et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 10(4), 265-270 (1980-04-01)
1. The metabolism of piperonylidene acetone, and the food additives piperonyl acetone, piperonyl acetate and piperonyl isobutyrate were studied in male rabbits after oral doses of 100 mg/kg. 2. Both piperonylidene acetone and piperonyl acetone were extensively excreted as 4-(3,4-methylenedioxyphenyl)-butan-2-ol