Key Documents
W263117
Sigma-Aldrich
Lime oil
expressed, Mexico or Tahiti origin
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2631
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
fonte biológica
Citrus aurantifolia
grau
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.230
atividade óptica
[α]20/D +37.5°, neat
origem
Mexico or Tahiti origin
índice de refração
n20/D 1.474-1.477 (lit.)
n20/D 1.476 (lit.)
pb
176 °C
densidade
0.861 g/mL at 25 °C
0.876 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
lime
Nota de preparo
Extraction method: cold pressed
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
120.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)