Documentos Principais
W259200
Sigma-Aldrich
Immortelle absolute
natural
Sinônimo(s):
Helichrysum oil
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2592
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
fonte biológica
Helichrysum angustifolium
grau
Kosher
natural
conformidade reg.
FDA 21 CFR 182.20
índice de refração
n20/D 1.479
densidade
0.894 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
spicy; woody
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)