W256110
trans-2-Hexen-1-al
natural, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
trans-2-Hexenal, Leaf aldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
47 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
almond; apple; green; minty; vegetable
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
chave InChI
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
100.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?