W244601
Ethyl nitrite solution
10-20 wt. % in ethanol
About This Item
fonte biológica
synthetic
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
concentração
10-20 wt. % in ethanol
índice de refração
n20/D 1.360
densidade
0.792 g/mL at 25 °C
Organoléptico
nearly
cadeia de caracteres SMILES
CCON=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-5-3-4/h2H2,1H3
chave InChI
QQZWEECEMNQSTG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)