Documentos Principais
W238708
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethylacetophenone
≥96%, FG
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número FEMA:
2387
Beilstein:
956772
Número CE:
Conselho da Europa nº:
157
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.023
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.535 (lit.)
p.e.
117-118 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; woody; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-5-10(9(3)11)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3
chave InChI
HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2′,4′-Dimethylacetophenone can be used as a flavoring agent.[1] It is reported to be found in the volatiles of Koshu wine.[2]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 844-845 (1997)
Volatile components identified in the phenolic fractions of wines from Koshu and Zenkoji grapes.
Shimizu JI & Watanabe M
Agricultural and Biological Chemistry, 46(6), 1447-1452 (1982)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 844-845 (1997)
Masahiko Nakamura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(13), 4740-4746 (2009-05-16)
Adult T cell leukemia (ATL), caused by infection of human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1), has a poor prognosis and curative therapy is unavailable, so it is important to find or design superior lead compounds for the drug treatment of